767255
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
About This Item
Descrizione
hydroxyl surface groups
Saggio
95%
Forma fisica
solid
PM
generation 5
Caratteristiche
focal point allyl
N° gruppi superficiali
32
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
calculated mol. wt. 3657.7
Applicazioni
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3