Documenti fondamentali
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
Sinonimo/i:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
hydroxyl surface groups
Saggio
97%
Stato
liquid
PM
generation 1
Caratteristiche
focal point azide
N° gruppi superficiali
2
Indice di rifrazione
n20/D 1.478
Densità
1.120 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
calculated mol. wt. 259.3
Applicazioni
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)