Documenti fondamentali
767069
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
80-85 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc2c(Cl)cc(C)nc12
InChI
1S/C11H10ClNO/c1-7-6-9(12)8-4-3-5-10(14-2)11(8)13-7/h3-6H,1-2H3
RHSCPZBPNUZBOA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)