Key Documents
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecyne
≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
HC≡C(CH2)12CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.38
Beilstein:
1751009
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
Densità
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves