Documenti fondamentali
76256
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane, Ethylidintris(methylamine)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Beilstein:
1734348
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
Stringa SMILE
CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4,6-8H2,1H3
UGDSCHVVUPHIFM-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)