Key Documents
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BrNO
Peso molecolare:
238.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
240-245 °C
Stringa SMILE
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3