Documenti fondamentali
762180
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4-chloronicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
83-87 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
KCOAVFRTHTWKDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)