Documenti
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-m-terphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
90-95 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3