Documenti
761508
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-pentene
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Densità
0.906 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C/C=C(Cl)/CC
InChI
1S/C5H9Cl/c1-3-5(6)4-2/h3H,4H2,1-2H3/b5-3-
VSQKJRIDGSFPSI-HYXAFXHYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C