Documenti fondamentali
761362
Sigma-Aldrich
8-(Di-tert-butylphosphinooxy)quinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.35
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
55-62 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Oc1cccc2cccnc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H24NOP/c1-16(2,3)20(17(4,5)6)19-14-11-7-9-13-10-8-12-18-15(13)14/h7-12H,1-6H3
YQGSMFFFCCUOHT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)