Documenti fondamentali
760323
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
156-158
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1ccc2ncnn2c1
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-1-2-7-8-5-9-10(7)3-6/h1-5H
SYLGZKAGHAOGFM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)