Documenti fondamentali
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClF2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
61-65 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)