Documenti fondamentali
75850
Sigma-Aldrich
α-Oxo-2-furanacetamide
technical, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
(2-Furyl)glyoxylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Beilstein:
5861647
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
99-101 °C
Stringa SMILE
NC(=O)C(=O)c1ccco1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)