Documenti fondamentali
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
Sinonimo/i:
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)