Documenti fondamentali
758302
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminothiophene
96%
Sinonimo/i:
3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene, 3-Thiophenecarbamic acid tert-butyl ester, N-3-Thienylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 348.00
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 348.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
135-140 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)12-8(11)10-7-4-5-13-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,10,11)
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)