Documenti fondamentali
758205
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole
95%
Sinonimo/i:
4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
59-64 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
InChI
1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
MRMGJMGHPJZSAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)