Documenti fondamentali
758116
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
148-153 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8-2-5(4-9)6(10)3-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
ZFZAFNQYRZGWNK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)