Documenti fondamentali
757942
Sigma-Aldrich
AlCuFe quasicrystal
powder, 55-75 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Al-Cu-Fe, Icosahedral-AlCuFe, i-AlCuFe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al65Cu23Fe12
Peso molecolare:
3885.50
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
55-75 μm
Applicazioni
AlCuFe quasicrystalline powder with narrow size distribution is suitable for thermal spraying, plasma spraying, coatings and thin film deposition, besides showing unique proerties arising from its quasicrystalline nature.
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Salimon, A. I.; Korsunky, A. M.; Shelekhov, E. V.; et al
Acta Materialia, 49, 1821-1821 (2001)
Moskalewicz. T.; Kot, M.; Wendler, B
Applied Surface Science, 258, 848-848 (2011)