Documenti
757640
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-iodo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Cl2IN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
101-106 °C
Stringa SMILE
CSc1nc(Cl)c(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2IN2S/c1-11-5-9-3(6)2(8)4(7)10-5/h1H3
CSALCFDNQLMLGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3