Documenti
757519
Sigma-Aldrich
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8ClNO2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
Punto di fusione
143-148 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Damjan Makuc et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-11)
d-cycloserine is a broad-spectrum antibiotic that is currently being used as a secondary choice in the treatment of tuberculosis. In recent years, it has become more popular, due to its effect on the nervous system. In this current study, we