Documenti
756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C2H2Cl315NO
Peso molecolare:
202.41
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2