Documenti fondamentali
756709
Sigma-Aldrich
Bisphenol A acetate propionate
technical grade
Sinonimo/i:
EC-326, Epoxy Curative
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
97% (as a mixture)
Stato
solid
Impurezze
~25% BPA diacetate
~25% BPA dipropionate
Viscosità
2,000 cP(25 °C)
Punto di fusione
39-44 °C
Stringa SMILE
CCC(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)cc2
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-19(22)24-18-12-8-16(9-13-18)20(3,4)15-6-10-17(11-7-15)23-14(2)21/h6-13H,5H2,1-4H3
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This contains a mixture of three functionalized bisphenol A curing agents: diacetate, propionate/acetate, and dipropionate. The overall concentration of these three curing agents is >97%
Applicazioni
Propanioc acid, mixed diesters with acetic acid and bisphenol A
  • Hydrolytically resistant
  • Low melting point
  • Thermal stability
  • Hydrophobic
  • Toughener
  • Does not impede free radical cure
  • Well-suited for film adhesives and pre-applied adhesives
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)