756679
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
scandia 10 mol %
Sinonimo/i:
Sc10SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
contiene
<1 mol % Al2O3 as stabilizer (to prevent phase change at elevated temperatures.)
Composizione
scandia, 10 mol %
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
8-12 m2/g
Impurezze
<2.5% HfO2
Dimensione particelle
0.5-0.7 μm
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Descrizione generale
Applicazioni
- preparation of the scandium doped BaZrO3 based perovskites
- an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3