Documenti fondamentali
756563
Sigma-Aldrich
Sodium yttrium fluoride, ytterbium and thulium doped
99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Blue up-conversion phosphor, Sodium thulium ytterbium yttrium fluoride, Ytterbium and thulium doped sodium yttrium fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NaY0.77Yb0.20Tm0.03F4
Peso molecolare:
207.12
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99% trace metals basis
Stato
powder
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kramer, K.M.; et al.
Chemistry of Materials, 16, 1244-1244 (2004)
Yang, X.; et al.
J. Mater. Sci., 42, 7042-7042 (2007)