Documenti fondamentali
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
Sinonimo/i:
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Peso molecolare:
582.04
Codice UNSPSC:
12352300
Descrizione
long persistent blue phosphor
Saggio
97% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Dimensione particelle
-300 mesh
Punto di fusione
>1200 °C (lit.)
Fluorescenza
λem Blue (UV excitation source)
Descrizione generale
Long persistent blue phosphor
Altre note
Persist Time (min): 3500 ± 5%
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)