Documenti fondamentali
755311
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6Cl2N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-55 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1c(Cl)nc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2N2O2S/c1-13-6(12)3-4(8)10-7(14-2)11-5(3)9/h1-2H3
XURMLXHLZQXOFN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)