Documenti fondamentali
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
Sinonimo/i:
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H44Cl2MoN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
130-135 °C
Stringa SMILE
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)