Documenti fondamentali
75401
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 CHO
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-[2-(6-Oxocaproylamino)ethyl]tetra(oxyethylene) polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
crystals
Grado di funzionalizzazione
~0.8 mmol/g loading
Dimensione particelle
110-150 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)