Documenti
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Formula condensata:
CdSxSe1-x/ZnS
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 mg/mL in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
Diametro
6 nm
P. eboll.
110-111 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescenza
λem 450 nm
Gruppo funzionale
oleic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Risultati analitici
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Note legali
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C