Key Documents
753440
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18BFO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
Densità
1.041 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)