Documenti
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6F2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Densità
1.215 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49.4 °C