751960
Yttrium(III) chloride
vacuum purified, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttrium trichloride
About This Item
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
beads
Dimensione particelle
-10 mesh
Punto di fusione
721 °C (lit.)
Densità
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3