Documenti fondamentali
75137
Sigma-Aldrich
Nω-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
H-Arg(MTR)-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26N4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.47
Beilstein:
5638377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C16H26N4O5S/c1-9-8-13(25-4)10(2)11(3)14(9)26(23,24)20-16(18)19-7-5-6-12(17)15(21)22/h8,12H,5-7,17H2,1-4H3,(H,21,22)(H3,18,19,20)/t12-/m0/s1
FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)