Documenti fondamentali
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
148-153 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)