Documenti fondamentali
751154
Sigma-Aldrich
Isopropylamine-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Aminopropane-13C3
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)213CHNH2
Peso molecolare:
62.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
33-34 °C (lit.)
Densità
0.722 g/mL
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
JJWLVOIRVHMVIS-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)