Documenti
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BF3KO2
Peso molecolare:
242.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
295-301 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3