Documenti fondamentali
750980
Sigma-Aldrich
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
70-75 °C
Stringa SMILE
Brc1cccn2ccnc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H
GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)