Documenti
750549
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BrN3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
241-246 °C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)c1nnc2ccc(Br)cn12
InChI
1S/C9H10BrN3.ClH/c1-6(2)9-12-11-8-4-3-7(10)5-13(8)9;/h3-6H,1-2H3;1H
YIMXIQLCXJYRGO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3