Documenti fondamentali
750115
Sigma-Aldrich
2-Dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine gold(I) bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
97%
Sinonimo/i:
SPhos AuNTf2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H35AuF6NO6PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
887.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
170-187 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;/q;-1;+1
DCWMCSDFBBTUCM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)