Documenti fondamentali
750026
Sigma-Aldrich
3α,5β-Tetrahydroaldosterone
≥98% (CP)
Sinonimo/i:
11β,18-Epoxy-3α,18,21-trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 5β-Pregnan-11β,18-epoxy-3α,18,21-triol-20-one
Scegli un formato
1 MG
CHF 968.00
5 MG
CHF 4’160.00
CHF 968.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 968.00
5 MG
CHF 4’160.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 968.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]45C[C@H](O[C@@H]5O)[C@H]23
InChI
1S/C21H32O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h11-15,17-19,22-23,25H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
JDEYOKPHRJVBQO-BMDKAXIVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)