Documenti fondamentali
749605
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
95%
Sinonimo/i:
PyDipSiH, Pyridyldiisopropylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
Densità
0.917 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[SiH](C(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-9(2)13(10(3)4)11-7-5-6-8-12-11/h5-10,13H,1-4H3
XPUAXJBYLPPFKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent commonly used in acyloxylation reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
84.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Pyridyldiisopropylsilyl Group: A Masked Functionality and Directing Group for Monoselective ortho-Acyloxylation and ortho-Halogenation Reactions of Arenes
Huang, C.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353, 1285-1305 (2011)
Natalia Chernyak et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(24), 8270-8272 (2010-06-01)
A new general and easily installable silicon-tethered pyridyl-containing directing group (PyDipSi) that allows for highly efficient and regioselective Pd-catalyzed ortho C-H acyloxylation of arenes has been developed. It has also been demonstrated that this directing group can efficiently be removed