Key Documents
748668
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BCl2N2O4
Peso molecolare:
302.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
292-294 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccnc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C10H9BCl2N2O4/c1-15-4-7(16)18-11(19-8(17)5-15)6-2-3-14-10(13)9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
AKCTWCKWACJNIV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3