Documenti fondamentali
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BBrNO5
Peso molecolare:
301.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
137-143 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)