Documenti fondamentali
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 209.00
CHF 209.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 209.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 209.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)