Documenti
747491
Sigma-Aldrich
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, OD
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C15D5H19O
Peso molecolare:
225.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(CCCCCCCCC)=C([2H])C([2H])=C1O[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D/hD
IGFHQQFPSIBGKE-VQUAKUOWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available