74730
Ocimene
analytical standard
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥90% (mixture of cis-ocimene and limonene, GC)
Qualità
reference standard
Composizione
limonene, 20-25%
cis-ocimene, 70-75%
Indice di rifrazione
n20/D 1.485
P. eboll.
65-66 °C/13 mmHg
Densità
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)