Documenti
745456
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride-3,3,3′,3′,4,4,4,4′,4′,4′-d10
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CH2COOCOCH2CD2CD3
Peso molecolare:
168.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
O=C(OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
YHASWHZGWUONAO-MWUKXHIBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup