Documenti fondamentali
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclohexylamine, (1S,2R)-N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥90%
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)