744956
2-(Tosyloxy)cycloheptanone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Tosyloxycycloheptanone, 2-Hydroxycycloheptanone p-toluenesulfonate, 2-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy}cycloheptanone, Toluene-4-sulfonic acid 2-oxocycloheptyl ester
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
O=C1CCCCCC1OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C14H18O4S/c1-11-7-9-12(10-8-11)19(16,17)18-14-6-4-2-3-5-13(14)15/h7-10,14H,2-6H2,1H3
WVZOAZUIYHADSM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3