Documenti fondamentali
744891
Sigma-Aldrich
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinonimo/i:
PhosphonicS PO1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.3 mmol/g loading
Dimensione particelle
≥45 μm (95%)
Descrizione generale
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica is an alkyl phosphonate functionalized silica with metal scavenging ability.
Applicazioni
Silica Supported Metal Scavenger:
Mg(II), Al(III), Ca(II), VO(II), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Sr(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Sn(IV), La(III), Ce(III), Ce(IV), Hg(II), Pb(II), UO2(II)
Risultati analitici
sodium: detected
Note legali
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)